06-543
Anti-FAK Antibody
Upstate®, from rabbit
Sinônimo(s):
FADK 1, PTK2 protein tyrosine kinase 2, Protein-tyrosine kinase 2, focal adhesion kinase 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human, hamster, mouse, rat
não deve reagir com
avian
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PTK2(5747)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunoprecipitation: 4 μg of a previous lot immunoprecipitated FAK from 500 μg of murine 3T3/A31 RIPA lysate.
Signaling
Cytoskeletal Signaling
Qualidade
Western Blot Analysis: 0.5-2 μg/mL of this antibody detected FAK in RIPA lysates from murine 3T3/A31 and previously in human A431 RIPA cell lysate.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Positive Antigen Control: Catalog #12-305, 3T3/A31 lysate. Add 2.5 μL of 2-mercapto-ethanol/100 μL of lysate and boil for 5 minutes to reduce the preparation. Load 20 μg of reduced lysate per lane for minigels.
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1