MAB1992
Anti-Integrin α3β1 Antibody, clone M-KID2
clone M-KID2, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
VLA-3
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
M-KID2, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
radioimmunoassay: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ITGA3(3675)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry (works on Acetone-fixed paraffin-embedded tissues)
ELISA/RIA
Immunoprecipitation. When immunoprecipitated samples are run on SDS-PAGE under a) non-reducing conditions, two bands will be detected with an apparent molecular weight of 110 and 150kDa; and b) reducing (2% B-ME) conditions, a single molecular species of 130kDa is detected. Under reducing conditions both alpha3 and beta1 subunits run with the same apparent molecular weight.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Cell line: KJ29 renal carcinoma adherent cells.
Tissue: Kidney; antibody reacts with basal layer podocytes and basement membrane of distal tubules.
Outras notas
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2