MAB11004
Anti-hnRNP Q Antibody, clone 7A11.2
clone 7A11.2, from mouse
Sinônimo(s):
heterogeneous nuclear ribonucleoprotein Q-like, Synaptotagmin-binding, cytoplasmic RNA-interacting protein, Glycine- and tyrosine-rich RNA-binding protein, GRY-RBP, NS1-associated protein 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
7A11.2, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, rat, human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SYNCRIP(10492)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunocytochemistry Analysis: 1:500 dilution from a representative lot detected hnRNP Q in NIH/3T3, A431, and HeLa cells.
Qualidade
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected hnRNP Q on 10 µg of NIH/3T3 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1