MABT78
Anti-mouse CD44 (H-CAM) Antibody, clone KM201
clone KM201, from rat
Sinônimo(s):
CD44 antigen (homing function and Indian blood group system), CDw44 antigen, HCAM, H-CAM, HUTCH-1, Phagocytic glycoprotein I, Extracellular matrix receptor III, GP90 lymphocyte homing/adhesion receptor, Heparan sulfate proteoglycan, Hermes antigen, Hyalu
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
KM201, monoclonal
reatividade de espécies
mouse
técnica(s)
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CD44(960)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Cell Structure
Stem Cell Research
Adhesion (CAMs)
Hematopoietic Stem Cells
Qualidade
Flow Cytometry Analysis: 0.1 µg of this antibody detected CD44 in mouse bone marrow cells.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Mouse bone marrow cells
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1