SAB5500068
Anti-CD44 antibody, Rabbit monoclonal
clone SP37, recombinant, expressed in proprietary host, tissue culture supernatant
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
recombinante
expressed in proprietary host
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
tissue culture supernatant
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
SP37, monoclonal
reatividade de espécies
human (tested)
reatividade da espécie (prevista por homologia)
bovine, dog
técnica(s)
immunoblotting: 1:25
immunohistochemistry: 1:100
Isotipo
IgG
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CD44(960)
Descrição geral
CD44 is a cell surface glycoprotein expressed on lymphocytes, monocytes, and granulocytes. CD44 is also known as homing cell adhesion molecule (H-CAM), Phagocytic glycoprotein-1 (PgP-1), ECM-III, HUTCH-1, or Hermes-1. CD44 has been implicated in cell migration, in lymphocyte homing, and in tumor metastasis
Imunogênio
Synthetic peptide corresponding to human CD44.
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
0.1 ml rabbit monoclonal antibody supplied as tissue culture supernatant in TBS/1% BSA buffer pH 7.5 with less than 0.1% sodium azide.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB5500068-100UL | 4061837833472 |