Documentos Principais
931152
Sigma-Aldrich
TEM Grids
Holey Carbon Supported Copper Grids, grid size 300 mesh, hole avg. diam. 100 nm, box of 25
Sinônimo(s):
TEM grids
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
Nome do produto
Holey Carbon Supported Copper Grids, grid size 300 mesh, hole avg. diam. 100 nm, box of 25
Materiais
carbon film (holey)
copper grid
embalagem
box of 25
tamanho da grade
300 mesh
hole avg. diam.
100 nm
Descrição geral
Lacey carbon film supported TEM grids. This carbon coating consists of woven-mesh-like openings of different sizes and shapes. This type of pattern provides support but does not interfere when observing specimen sections.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)