Documentos Principais
931500
Sigma-Aldrich
TEM Grids
Carbon Film Supported Copper Grid, Standard Thickness, grid size 400 mesh, box of 50
Sinônimo(s):
TEM grids
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
Nome do produto
Carbon Film Supported Copper Grid, Standard Thickness, grid size 400 mesh, box of 50
Materiais
carbon film
copper grid
embalagem
box of 50
film size
5-6 nm
tamanho da grade
400 mesh
Descrição geral
TEM grids supported by carbon film only. A 5-6 nm thin film of pure carbon deposited on one side of the standard square mesh grid.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
931500-1EA4065268033449