TEM-CF400-CU-TH
Carbon Film Supported Copper Square Mesh
Thick, size 400 mesh, box of 50
embalagem
box of 50
tamanho
400 mesh
Categorias relacionadas
Descrição geral
A 10 nm thick film of pure carbon supported standard squre mesh grids. Copper grid, 400 mesh.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)