Key Documents
TEM-CFT400CUUL
Sigma-Aldrich
Ultrathin Carbon Film Supported Copper Thin Bar Square Mesh Grid
size 400 mesh, box of 50
Sinônimo(s):
CARBON THIN BAR SQUARE MESH - CU 400 MESH UL 50/BX
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
embalagem
box of 50
tamanho
400 mesh
Categorias relacionadas
Descrição geral
A 3-4 nm ultrathin film of pure carbon supported thin bar square mesh grid. Copper grid, 400 mesh. Carbon film show better electrical and heat conduction in the electron beam.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)