TEM-CFGA100CU
Carbon Film Supported Copper Single Hole Grid
hole size 100 μm, box of 25
Sinônimo(s):
CARBON FILM ONLY SINGLE HOLE 100 MICRON COPPER GRIDS 25/BX
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
Produtos recomendados
embalagem
box of 25
tamanho do furo
100 μm
Categorias relacionadas
Descrição geral
A 5-6 nm thin film of pure carbon supported single hole grid. Copper grid, 100 micron hole. Carbon film show better electrical and heat conduction in the electron beam.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
TEM-CFGA100CU | 4061842454914 |