TEM-CFT400CU
Carbon Film Supported Copper Thin Bar Square Mesh Grid
size 400 mesh, box of 25
Sinônimo(s):
CARBON FILM ONLY ON THIN BAR 400 MESH COPPER GRIDS 25/BX
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
Produtos recomendados
embalagem
box of 25
tamanho
400 mesh
Categorias relacionadas
Descrição geral
A 5-6 nm thin film of pure carbon supported thin bar square mesh grid. Copper grid, 400 mesh. Carbon film show better electrical and heat conduction in the electron beam.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
TEM-CFT400CU | 4061842455034 |