Documentos Principais
TEM-CFT200CU
Sigma-Aldrich
Carbon Film Supported Copper Thin Bar Square Mesh Grid
size 200 mesh, box of 25
Sinônimo(s):
CARBON FILM ONLY ON THIN BAR 200 MESH COPPER GRIDS 25/BX
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
embalagem
box of 25
tamanho
200 mesh
Categorias relacionadas
Descrição geral
A 5-6 nm thin film of pure carbon supported thin bar square mesh grid. Copper grid, 200 mesh. Carbon film show better electrical and heat conduction in the electron beam.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)