Documentos Principais
930350
Sigma-Aldrich
TEM Grids
Carbon Film Supported Copper Hexagonal Mesh Grid, grid size 200 mesh, box of 50
Sinônimo(s):
TEM grids
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
Nome do produto
Carbon Film Supported Copper Hexagonal Mesh Grid, grid size 200 mesh, box of 50
Materiais
carbon film
copper grid
descrição
film layer thickness 5 - 6 nm carbon
embalagem
box of 50
tamanho da grade
200 mesh
Descrição geral
A 5-6 nm thin film of pure carbon supported hexagonal mesh grids. Copper grid, 200 mesh. Carbon film show better electrical and heat conduction in the electron beam.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)