ABF1067M
Anti-Tapasin
from rabbit
Sinônimo(s):
Tapasin, TPN, TPSN, TAP-associated protein, TAP-binding protein
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
unpurified
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
mouse
embalagem
antibody small pack of 25 μL
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Tapbp(21356)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Tapasin in CMT.64 cells treated with IFN- (Lou, Y., et. al. (2008). Clin Cancer Res. 14(5):1494-501).
Inflammation & Immunology
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Tapasin in 10 µg of NIH/3T3 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1