NIST2556
Recycled pellet (autocatalyst)
NIST® SRM® 2556
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 70 g
fabricante/nome comercial
NIST®
formato
matrix material
Categorias relacionadas
Descrição geral
Outras notas
Platinum (Pt), Palladium (Pd), Rhodium (Rh),Lead (Pb)
Reference/Informational value is provided for the following analytes. Aluminium (Al), Calcium (Ca), Cerium (Ce), Iron (Fe), Lanthanum (La), Silicon (Si), Barium (Ba), Zinc (Zn), Zirconium (Zr)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Central nervous system,Kidney,Blood
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)