NIST3133
Mercury (Hg) standard solution
NIST® SRM® 3133
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 5 x 10 mL
fabricante/nome comercial
NIST®
Formato
single component solution
Descrição geral
SRM 3133_cert
SRM 3133_SDS
Aplicação
Características e benefícios
- The certified value of the SRM was determined by calculating the mass fraction values of mercury, which is obtained through two methods:
- Gravimetric preparation
- Isotope-dilution cold-vapor inductively coupled plasma – mass spectrometry (ID-ICP-MS).
- The certified value is metrologically traceable to the SI unit of mass fraction, expressed as micrograms per gram.
- The NIST certificate is provided with expiration certificate, storage, handling, use, and maintenance instructions.
Outras notas
Mercury (Hg)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Kidney
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)