NIST3101A
Aluminum (Al) standard solution
NIST® SRM® 3101a
Sinônimo(s):
Aluminum Calibration Solution
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 5 x 10 mL
fabricante/nome comercial
NIST®
Formato
single component solution
Categorias relacionadas
Descrição geral
SRM 3101A_cert
SRM 3101A_SDS
Outras notas
Aluminium (Al)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)