Documentos Principais
MABT398
Sigma-Aldrich
Anticorpo Anti-CD226/DNAM-1, clone LeoA1 (sem azida)
clone LeoA1, from mouse
Sinônimo(s):
CD226 antigen, DNAX accessory molecule 1, DNAM-1, CD_antigen=CD226
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
LeoA1, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
activity assay: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
inhibition assay: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CD226(10666)
Descrição geral
A CD226 / DNAM1 é uma proteína receptora de membrana plasmática expressa em células T que desempenha múltiplas funções na sinalização de linfócitos, adesão intercelular, secreção de linfocinas e morte mediada por células T citotóxicas e células NK. A CD226 ativa a citotoxicidade mediada por células natural killer (NK) e é um participante chave na sinapse imunológica entre células T assassinas e alvos. Além disso, por reconhecer CD155 e nectinas, o CD226/DNAM1 está sendo examinada como um potencial agente anticancerígeno, porque a CD226 solúvel inibe diretamente o crescimento do tumor, ligando-se a CD155 expresso nas células tumorais e regulando negativamente a proliferação. A CD226/DNAM-1 é expressa em células Th1, mas não em células Th2 ou Th0, também é expressa em células NK, células T CD8+, mas não em células T em desenvolvimento. A CD226/DNAM-1 também é expressa em monócitos e plaquetas.
Especificidade
MABT398 não funciona por Western blot sob condições redutoras (para esta aplicação, consulte MABT341).
Imunogênio
Células inteiras correspondentes a CD226/DNAM-1 humano.
Aplicação
Análise imunocitoquímica: Uma diluição de 1:50 de um lote representativo detectou CD226/DNAM-1 em células CHO transfectadas com CD226 e células CHO não transfectadas.
Análise por citometria de fluxo: 1,0 µg deste anticorpo de um lote representativo detectou CD226/DNAM-1 em células CHO transfectadas com CD226 1X10E6.
Análise de ensaio de atividade: Um lote representativo detectou CD226/DNAM-1 que induz agregação plaquetária (Scott, J.L., et al. (1989). Journal of Biol. Chem. 264(23):13475-13482).
Análise de ensaio de vinculação competitiva: Um lote representativo detectou CD226/DNAM-1 na ligação deste anticorpo a blastos induzidos por PHA em repouso e ativados farmacologicamente e a células Jurkat (Sherrington, P.D., et al. (1997). Journal of Biol. Chem. 272:21735-21744).
Análise de ensaio de inibição: Um lote representativo detectou CD226/DNAM-1 que inibiu a indução de células CTL e AK a partir dos seus precursores (Burns, G.F., et al. (1985). J. Exp. Med. 161:1063-1078).
Análise de imunoprecipitação: Um lote representativo detectou CD226/DNAM-1 em células MLA-I44 (Burns, G.F., et al. (1985). J. Exp. Med. 161:1063-1078).
Análise de imunoprecipitação: Um lote representativo detectou CD226/DNAM-1 em transfectantes Jurkat PTA-1 estimulados com TPA (Ralston, K.J., et al. (2004). Journal of Biol. Chem. 279:33816-33828).
Categoria de pesquisa
Estrutura celular
Este anticorpo anti-CD226/DNAM-1, clone LeoA1 (sem azida) é validado para uso em Western blot e imunocitoquímica e citometria de fluxo e imunoprecipitação e ensaio de inibição e atividade para a detecção de CD226/DNAM-1.
Subcategoria de pesquisa
Adesão (CAM)
Qualidade
Avaliado por western blot em lisado de células CHO transfectadas com CD226.
Análise de Western blot: 0,5 µg/ml deste anticorpo detectouCD226/DNAM-1 em 10 µg de lisado de células CHO transfectadas com CD226.
Descrição-alvo
aproximadamente 39 kDa observado
forma física
Formato: Purificado
IgG1κ monoclonal de camundongo purificada em tampão contendo PBS sem conservantes.
Purificado com proteína G
Armazenamento e estabilidade
Estável por 1 ano a –20 °C a partir da data de recebimento.
Recomendações de manuseio: Após o recebimento e antes de remover a tampa, centrifugue o frasco e misture delicadamente a solução. Separe as alíquotas em tubos de microcentrífuga e armazene a -20 °C. Evite ciclos repetidos de congelamento/descongelamento, pois podem danificar a IgG e afetar o desempenho do produto.
Outras notas
Concentração: consulte a ficha de informações específica do lote.
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
G F Burns et al.
The Journal of experimental medicine, 161(5), 1063-1078 (1985-05-01)
The characteristics of a novel T lineage-specific activation antigen, termed TLiSA1, are described. The antigen was detected with a mouse monoclonal antibody, LeoA1, that was raised against activated human T cells generated in mixed lymphocyte culture (MLC). The antigen became
J L Scott et al.
The Journal of biological chemistry, 264(23), 13475-13482 (1989-08-15)
When platelets bind certain specific ligands they are induced to secrete the contents of their cytoplasmic granules and to aggregate. Studies of the molecular events accompanying this vital physiological response have led to a greater understanding of cell activation in
P D Sherrington et al.
The Journal of biological chemistry, 272(35), 21735-21744 (1997-08-29)
T lineage-specific activation antigen 1 (TLiSA1) antigen was initially described as a T lineage-specific activation antigen involved in the differentiation of human cytotoxic T cells. Subsequently, the antigen was identified on platelets and was shown to be involved in platelet
Kylie J Ralston et al.
The Journal of biological chemistry, 279(32), 33816-33828 (2004-05-13)
Clustering of the T cell integrin, LFA-1, at specialized regions of intercellular contact initiates integrin-mediated adhesion and downstream signaling, events that are necessary for a successful immunological response. But how clustering is achieved and sustained is not known. Here we