MAB8782
Anti-Parainfluenza 4 Antibody, clone 531-1G
ascites fluid, clone 531-1G, Chemicon®
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
531-1G, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
Condições de expedição
dry ice
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Infectious Diseases
Infectious Diseases - Viral
forma física
Armazenamento e estabilidade
WARNINGS / PRECAUTIONS:
Sodium Azide may react with lead or copper plumbing to form explosive metal azides. When disposing of Sodium Azide, flush plumbing with a large volume of water to prevent build-up.
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1