Documentos Principais
RAB1936
Sigma-Aldrich
Human MIS/AMH ELISA
for Serum, Plasma, and Cell Culture Supernatants
Sinônimo(s):
AMH, Anti-Muellerian hormone, MIS, Muellerian-inhibiting factor, Muellerian-inhibiting substance
About This Item
Código UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.84
Nível de qualidade
reatividade de espécies
human
embalagem
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
técnica(s)
ELISA: suitable
entrada
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.18 ng/mL
standard curve range: 0.164-40 ng/mL
método de detecção
colorimetric
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... AMH(268)
Descrição geral
This ELISA antibody pair detects Human MIS. Other species not determined.
Aplicação
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
Outras notas
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Somente componentes do kit
Nº do produto
Descrição
  • RAB1936A HUMAN MIS ELISA PLATE (ITEM A) 96 wells
  • RAB1936C LYOPHILIZED HUMAN MIA PROTEIN STANDARD (ITEM C) 2 vials
  • RAB1936F BIOTINYLATED HUMAN MIA DETECTION ANTIBODY (ITEM F) 2 vials
Componentes do kit também disponíveis separadamente
Nº do produto
Descrição
SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B) 25 mLSDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H) 12 mLSDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I) 8 mLSDS
  • RABELADEELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer E (Item E2) 15 mLSDS
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)