MABF459
Anti-CD86 (B7-2) Antibody (human), PE, clone IT2.2
clone IT2.2, from mouse
Sinônimo(s):
T-lymphocyte activation antigen CD86, Activation B7-2 antigen, B70, BU63, CTLA-4 counter-receptor B7.2, FUN-1, CD antigen CD86
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
PE
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
IT2.2, monoclonal
reatividade de espécies
human
embalagem
pkg of 5 μL (0.5 μg/test)
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CD86(942)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Inflammation & Immunology
Qualidade
Flow Cytometry Analysis: 0.5 µg of this antibody detected CD86 (B7-2) in one million human peripheral blood monocytes.
forma física
Armazenamento e estabilidade