MABF455
Anti-CD80 (B7-1) Antibody (mouse), PE, clone 16-10A1
clone 16-10A1, 0.2 mg/mL, from hamster(Armenian)
Sinônimo(s):
T-lymphocyte activation antigen CD80, Activation B7-1 antigen, B7, CD80
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
hamster (Armenian)
Nível de qualidade
conjugado
PE
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
16-10A1, monoclonal
reatividade de espécies
mouse
concentração
0.2 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Cd80(12519)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Inflammation & Immunology
Qualidade
Flow Cytometry Analysis: 0.125 µg of this antibody detected CD80in one million C57Bl/6 splenocytes.
forma física
Armazenamento e estabilidade