MABF155C
Anti-CD80 (mouse), APC, clone 16-10A1 Antibody
clone 16-10A1, from hamster(Armenian), Allophycocyanin conjugate
Sinônimo(s):
T-lymphocyte activation antigen CD80, Activation B7-1 antigen (B7), CD80, CD80
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
hamster (Armenian)
Nível de qualidade
conjugado
Allophycocyanin conjugate
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
16-10A1, monoclonal
reatividade de espécies
mouse
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Cd80(12519)
Descrição geral
Aplicação
Qualidade
Flow Cytometry Analysis: 0.06 μg from a representative lot detected CD80 in one million C57Bl/6 splenocytes.