Documentos Principais
INTELLIFLEX-RU0
Millipore
xMAP® INTELLIFLEX RU0
multiplex up to 500 analytes
Sinônimo(s):
Luminex Multiplexing Platform, Luminex xmap Instrument, Millipore Multiplexing Instrument
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.84
Descrição geral
O sistema xMAP® INTELLIFLEX RU0 é a mais recente adição à família Luminex e possui recursos avançados, como um PC integrado com tela sensível ao toque e funções de manutenção automatizadas. O design reduz a necessidade de alinhamento óptico e é menor e mais leve do que outros leitores baseados em citometria de fluxo da Luminex. O sistema opera placas de 96 e 384 poços.
Informações legais
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Na União Europeia, esse produto será considerado resíduo de equipamentos elétricos e eletrônicos (REEE) no fim de sua vida útil.