Documentos Principais
INTELLIFLEX-DRSE
Millipore
xMAP® INTELLIFLEX DRSE
multiplex up to 500 analytes
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.84
linha de produto
Milliplex®
técnica(s)
multiplexing: suitable
método de detecção
fluorometric
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
O sistema xMAP® INTELLIFLEX DRSE é a mais recente adição à família Luminex e possui recursos avançados, como um PC integrado com tela sensível ao toque e funções de manutenção automatizadas. O design reduz a necessidade de alinhamento óptico e é menor e mais leve do que outros leitores baseados em citometria de fluxo da Luminex. O sistema opera placas de 96 e 384 poços.
Aplicação
O sistema xMAP® INTELLIFLEX DRSE possibilita a multiplexação de até 500 analitos por meio da combinação de conjuntos de microesferas fluorescentes tingidas diferencialmente & um design inovador de instrumento. O sistema é compatível com todos os ensaios multiplex MILLIPLEX® existentes
Informações legais
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Diretriz REEE:
Na União Europeia, esse produto será considerado resíduo de equipamentos elétricos e eletrônicos (REEE) no fim de sua vida útil.
recomendado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1