Z246794
Zirconium crucible
Straight wall, capacity 55 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41122200
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Altura
41 mm
capacidade
55 mL
espessura
0.035 in.
diâmetro do topo
47 mm
Descrição geral
Handmade to stringent specifications for high tensile strength, yield strength, elongation, and chemical purity.
When used for fusions, will typically outlast nickel crucibles 20 to 1.
When used for fusions, will typically outlast nickel crucibles 20 to 1.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)