Z246727
Zirconium crucible
low form, capacity 20 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41122200
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Altura
30 mm
capacidade
20 mL
espessura
0.035 in.
diâmetro do topo
33 mm
Descrição geral
Handmade to stringent specifications for high tensile strength, yield strength, elongation, and chemical purity.
When used for fusions, will typically outlast nickel crucibles 20 to 1.
When used for fusions, will typically outlast nickel crucibles 20 to 1.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)