Documentos Principais
Z246476
Nickel crucible
High form, capacity 100 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41122200
NACRES:
NB.43
capacidade
100 mL
diâmetro × A
61 mm × 62 mm
espessura
0.021 in.
Descrição geral
High resistance to dilute alkalis at low cost. Used for sodium peroxide fusions in the analysis of zirconium. Also used in analyses for niobium, tantalum, or low levels of phosphorus. Order covers separately.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Platinum crucible standard, capacity 50 mL
Z562114
Platinum crucible