Documentos Principais
Z246581
Nickel crucible
low form, capacity 250 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41122200
NACRES:
NB.43
capacidade
250 mL
diâmetro × A
82 mm × 60 mm
espessura
0.035 in.
Descrição geral
High resistance to dilute alkalis at low cost. Used for sodium peroxide fusions in the analysis of zirconium. Also used in analyses for niobium, tantalum, or low levels of phosphorus. Order covers separately.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z246581-1EA4061833308417