Documentos Principais
Z246379
Inconel® crucible
Straight wall, capacity 250 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41122200
NACRES:
NB.43
Altura
59 mm
capacidade
250 mL
espessura
0.040 in.
diâmetro do topo
82 mm
Descrição geral
Made of nickel-chromium-iron alloy 601 for resistance to corrosion, high temperature, carbonization or sulfidation, and oxidation in the 1,000 to 1,200°C range. Retains mechanical strength at elevated temperature.
Suitable for use in determining moisture, volatiles, fixed-carbon and ash in most coal and coke products, or wood pulp or fiber. Also suitable for drying and ashing biological materials whose residues are soluble in dilute acid or alkali for subsequent analysis.
Not for trace-level determinations of nickel, chromium, or iron.
Informações legais
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
vibrant-m
Z246727
Zirconium crucible
Platinum crucible standard, capacity 50 mL
Z562114
Platinum crucible