Documentos Principais
Z562114
Platinum crucible
standard, capacity 50 mL
Sinônimo(s):
crucibles
About This Item
Código UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
Materiais
platinum
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Birmingham metals BC14
capacidade
50 mL
Prato: diâm. × A
49 mm × 41 mm , Base 30 mm
peso
39.0 g+/- 5%
Aplicação
Platinum crucible is suitable for use in analytical laboratories.
Características e benefícios
Platinum crucible, due to its heavy base and lighter wall, withstands harsh conditions.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 10
1 of 10