Z562181
Platinum evaporating dish lid
Fits 50 mL dish
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Materiais
circles
platinum
esterilidade
non-sterile
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Birmingham metals
peso
15.0 g
Categorias relacionadas
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z562181-1EA | 4061833310793 |