Z246468
Nickel crucible
High form, capacity 50 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41122200
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
capacidade
50 mL
diâmetro × A
44 mm × 51 mm
espessura
0.021 in.
Descrição geral
High resistance to dilute alkalis at low cost. Used for sodium peroxide fusions in the analysis of zirconium. Also used in analyses for niobium, tantalum, or low levels of phosphorus. Order covers separately.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)