Z247731
Coors™ high-alumina crucible cover
diam. 48 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41122200
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Coorstek 65611
Diâmetro
48 mm
Descrição geral
Covers may not fit exactly on crucibles due to unavoidable wall thickness variations within the crucible.
For Z247634
Informações legais
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)