Key Documents
Z247758
Coors high-alumina crucible cover
diam. 59 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41122200
NACRES:
NB.43
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Coorstek 65613
Diâmetro
59 mm
Descrição geral
For Z247642
Covers may not fit exactly on crucibles due to unavoidable wall thickness variations within the crucible.
Informações legais
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)