Documentos Principais
Z247723
Coors high-alumina crucible cover
diam. 39.4 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41122200
NACRES:
NB.43
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Coorstek 65608
Diâmetro
39.4 mm
Descrição geral
Covers may not fit exactly on crucibles due to unavoidable wall thickness variations within the crucible.
For Z247626
Informações legais
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4