Documentos Principais
Z561754
Coors high alumina combustion boat
capacity 20 mL
Sinônimo(s):
Combustion Boat
About This Item
Código UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Coorstek 65566
C × L × A
105 mm × 22 mm × 14.5 mm
capacidade
20 mL
Aplicação
Coors high alumina combustion boat has been used in the preparation of gold (Au) substrates for use in a complementary “conductance plateau” technique, the scanning tunneling microscopy (STM) current-distance (I(s)) experiment.
Informações legais
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4