Z247103
Coors™ porcelain crucible
High form, capacity 10 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41122200
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Materiais
porcelain
tamanho da tampa
A
embalagem
pack of 12
fabricante/nome comercial
Coorstek 66104
Altura
26 mm
capacidade
10 mL
topo D.E.
31 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Glazed inside and out, except for outside bottom surface and rim.
Order covers separately.
- Max. use temp.: 1150°C; limit of use evacuated: 1300°C
- Crucibles are not porous so there should not be any change in weight after firing
Order covers separately.
Características e benefícios
- Ensures great resistance to thermal-shock
- Durable
- Rigid
- Sustained refractory qualities
Informações legais
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)