Z247154
Coors™ porcelain crucible
High form, capacity 120 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41122200
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Materiais
porcelain
tamanho da tampa
E
embalagem
pack of 12
fabricante/nome comercial
Coorstek 66110
capacidade
120 mL
topo D.E. × A
70 mm × 56 mm
peso
52 gcase of 24 crucibles weighs approximately 2.75 lbs (excluding packing material)
Descrição geral
Glazed inside and out, except for outside bottom surface and rim.
Order covers separately.
- Max. use temp.: 1150°C; limit of use evacuated: 1300°C
- Crucibles are not porous so there should not be any change in weight after firing
Order covers separately.
Características e benefícios
- Ensures great resistance to thermal-shock
- Durable
- Rigid
- Sustained refractory qualities
Informações legais
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)