Key Documents
Z247081
Coors Gooch crucible
porcelain, capacity 34 mL, with perforated bottom
About This Item
Código UNSPSC:
41122200
NACRES:
NB.43
Materiais
porcelain
descrição
Diameter of Holes (mm) : 0.7
fits filter diam. 23 - 24 mm
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Coorstek 66151
capacidade
34 mL
topo D.E.
40 mm
Descrição geral
Glazed inside and out except for outside bottom surface and rim. Used for total suspended solids determinations.
Informações legais
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5