Key Documents
40-50021
Millipore
Fluidos de revestimento xMAP® PLUS, 20 l, para uso somente em pesquisa
Sinônimo(s):
Fluido de revestimento xMAP
About This Item
Código UNSPSC:
41116010
NACRES:
NC.41
forma
liquid
embalagem
pkg of 20 L
fabricante/nome comercial
Milliplex®
técnica(s)
multiplexing: suitable
temperatura de armazenamento
room temp
Descrição geral
Os instrumentos FLEXMAP 3D®, xMAP® INTELLIFLEX RU0, xMAP® INTELLIFLEX-DRSE e Luminex 200 necessitam do fluido de revestimento PLUS para atuarem como meio de transporte para levar a amostra ao sistema óptico do instrumento.
Aplicação
Para uso com FlexMAP 3D®, xMAP® INTELLIFLEX RU0, xMAP® INTELLIFLEX-DRSE e o sistema Luminex 200.
Informações legais
MILLIPLEX é uma marca comercial registrada da Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha
FLEXMAP 3D system is a registered trademark of Luminex Corp
Luminex 200 system is a trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Conteúdo relacionado
The newer xMAP® Sheath Fluid PLUS formulation contains 3 modes of microbial action to eliminate potential environmental microbial resistance. See how the preparations compare in this performance comparison of the previous xMAP® Sheath Fluid to the new xMAP® Sheath Fluid PLUS formulation in MILLIPLEX® multiplex assays.