40-50023
xMAP® Sheath Concentrate PLUS, RUO
Sinônimo(s):
40-50000, 4050000, FLEXMAP 3D, FlexMAP, Luminex, SHEATHFLUID PLUS Concentrate, flexmap, lx100, lx200, sheath fluid, sheathfluid PLUS
About This Item
Produtos recomendados
forma
liquid
embalagem
pkg of 1 L
fabricante/nome comercial
Milliplex®
técnica(s)
multiplexing: suitable
temperatura de armazenamento
room temp
Descrição geral
Aplicação
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Conteúdo relacionado
The newer xMAP® Sheath Fluid PLUS formulation contains 3 modes of microbial action to eliminate potential environmental microbial resistance. See how the preparations compare in this performance comparison of the previous xMAP® Sheath Fluid to the new xMAP® Sheath Fluid PLUS formulation in MILLIPLEX® multiplex assays.