Documentos Principais
40-012
Millipore
Sistema Luminex 200
The Luminex 200 system is a compact analyzer that performs up to 100 immunoassays simultaneously using a single drop of fluid, therefore requiring very small samples when compared with other testing technologies.
Sinônimo(s):
Luminex Multiplexing Platform, Luminex xmap Instrument, Millipore Multiplexing Instrument
About This Item
Código UNSPSC:
41116133
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.32
Nível de qualidade
fabricante/nome comercial
Milliplex®
técnica(s)
multiplexing: suitable
método de detecção
fluorometric
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
O sistema Luminex 200, um analisador compacto, pode realizar até 100 imunoensaios simultâneos com uma só gota de fluido. Esse sistema emprega uma versão 3.1 "Xponent" do sistema operacional da tecnologia xMAP®. O sistema Luminex 200 usado com painéis multianalitos baseados em esferas magnéticas de mapas MILLIPLEX®, software de análise MILLIPLEX® 5.1 e suporte técnico oferece uma solução ampla de faixa média a alta para quantificação rápida e precisa de biomarcadores.
Aplicação
O sistema Luminex 200 é adequado para multiplexação.
Características e benefícios
  • Ensaios de esferas magnéticos e não magnéticos flexíveis
  • Execução até 100 analitos por poço de uma placa de 96 poços em apenas 25 μL da amostra
  • Fácil de usar
  • Escalonável devido à adição do leitor de código de barras
Ligação
Substitui: 40-01
Informações legais
Luminex 200 is a trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(a) produto(a), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizado, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.