Documentos Principais
IEVH07804
Millipore
Membrana de PVDF Immobilon®-E
4 sheets, 7 cm x 8.4 cm, The first PVDF transfer Membrane for western blotting that wets out in transfer buffer or water. For chemiluminescence or chromogenic detection.
About This Item
Código UNSPSC:
41105339
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.23
Materiais
PVDF membrane
plain filter
white filter
Características
easily wetted with water
hydrophobic
fabricante/nome comercial
Immobilon®
técnica(s)
western blot: suitable
filtro C × L
7 cm × 8.4 cm
tamanho de poro
0.45 μm pore size
compatibilidade
for use with Amido black
for use with Colloidal gold
for use with Coomassie brilliant blue
for use with India ink
for use with Ponceau-S red
for use with Sypro<TMSYMBOL></TMSYMBOL> ruby
for use with Transillumination
método de detecção
chemiluminescent
colorimetric
radioactive
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
A Immobilon-E é a primeira membrana de PVDF para western blot que pode ser umedecida com tampão de transferência aquoso. Isso elimina a etapa de pré-umidificação com álcool que é necessária com outras membranas de PVDF.
Código do filtro: IEVH
Mecanismos de ligação primários: eletrostático, hidrofóbico
Aplicação
4 folhas, 7 cm x 8,4 cm, a primeira membrana de transferência de PVDF para western blot que se umedece em tampão de transferência ou água. Para detecção cromogênica ou por quimiluminescência.
Informações legais
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3