FCMAB110P
Anti-phospho-ATM (Ser1981) Antibody, clone 10H11.E12 PE conjugate
clone 10H11.E12, from mouse, PE
Sinônimo(s):
A-T, mutated
AT mutated
TEL1, telomere maintenance 1, homolog
ataxia telangiectasia mutated
ataxia telangiectasia mutated (includes complementation groups A, C and D)
ataxia telangiectasia mutated protein
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
PE
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
10H11.E12, monoclonal
reatividade de espécies
rat, mouse, human
técnica(s)
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer1981)
Informações sobre genes
human ... ATM(472)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Qualidade
Descrição-alvo
forma física
Nota de análise
Irradiated HeLa cells
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2