06-659
Anti-phospho-c-Jun (Ser73) Antibody
Upstate®, from rabbit
Sinônimo(s):
Activator protein 1, Jun activation domain binding protein, Proto-oncogene c-jun, V-jun avian sarcoma virus 17 oncogene homolog, enhancer-binding protein AP1, jun oncogene, v-jun sarcoma virus 17 oncogene homolog, v-jun sarcoma virus 17 oncogene homolog
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
mouse, human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
Xenopus (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), zebrafish (based on 100% sequence homology)
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer73)
Informações sobre genes
human ... JUN(3725)
mouse ... Jun(16476)
rat ... Jun(24516)
zebrafish ... Jun(335916)
Descrição geral
signaling pathways. The MAP kinase homologue, SAPK/JNK, binds to the N-terminal region of c-Jun and phosphorylates c-Jun at Ser63/73. In addition, the activity of SAPK/JNK is stimulated by the same signals that activate c-Jun.
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
A previous lot of this antibody detected 10 ng of phosphorylated gst-Jun, but did not detect 10 ng of nonphosphorylated Jun, as reported by an independent laboratory.
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Phospho-C-Jun (Ser73) in 10 µg of Anisomycin treated NIH/3T3 cell lysate.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Nota de análise
Untreated and anisomycin-treated NIH/3T3 cell lysate.
Outras notas
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1