A1106
Anti-ATM antibody,Mouse monoclonal
clone MAT3-4G10/8, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Anti-Ataxia-Telangiectasia Mutated
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
recombinante
expressed in mouse cell line
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
MAT3-4G10/8, monoclonal
Formulário
PBS solution
peso molecular
antigen ~300 kDa
reatividade de espécies
human, mouse
embalagem
antibody small pack of 25 μL
concentração
~2 mg/mL
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 0.1-0.2 μg/mL using HEK-293T total cel extract
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ATM(472)
mouse ... Atm(11920)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?