MAB3806
Anti-ATM phosphoSer1981 Antibody, clone 10H11.E12
clone 10H11.E12, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
Ataxia Telangiectasia Mutated
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
10H11.E12, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer1981)
Informações sobre genes
human ... ATM(472)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Immunocytochemistry: Foci are detected in irradiated human and mouse fibroblasts.
Immunoprecipitation: The antibody immunoprecipitates ATM from irradiated human and mouse cells.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
forma física
Armazenamento e estabilidade
This antibody and certain aspects of its use are disclosed and claimed in pending U.S. Patent Applications published as U.S. Patent Publication Nos. 2003/0077661 and 2003/0157572.
Nota de análise
Irradiated normal Human fibroblasts (no reactivity against non-irradiated cell extracts)
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2