Key Documents
EX0550
Supelco
EDTA, Tetrasodium Salt
Sinônimo(s):
EDTA, Tetrasodium Salt, (Ethylenedinitrilo)tetraacetic Acid, Tetrasodium Salt
About This Item
Fórmula linear:
(NaOOCCH2)2NCH2CH2N(CH2COONa)2 · 2H2O
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116105
Número do índice EC:
200-573-9
forma
powder or crystals
Nível de qualidade
pH
10.5-11.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pf
>300 °C (decomposes,anhydrous substance)
temperatura de transição
flash point 350 °C
solubilidade
1000 g/L
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
InChI
1S/C10H16N2O8.4Na.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;;;2*1H2/q;4*+1;;/p-4
chave InChI
KSYNLCYTMRMCGG-UHFFFAOYSA-J
Nota de análise
Assay (complexometric): 99.0% min
Color: White
Form: Crystals and/or powder
Insoluble matter: 0.005% max
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Respiratory Tract
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2