Documentos Principais
EX0274
Supelco
Specially Denatured Alcohol 3C
190 Proof
Sinônimo(s):
ethyl alcohol
About This Item
Código UNSPSC:
12352104
Nível de qualidade
Formulário
liquid
concentração
190 proof in alcohol (denatured)
temperatura de transição
flash point 16 °C
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
Aplicação
190 Proof
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
60.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
16 °C - closed cup